Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ 128 PspFI
Artikelnummer. 15631992
Mængde:
200 enheder
Pakningsstørrelse:
200 enheder
Artikelnummer. 15631992
Brand: Invitrogen™ IVGN1284
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Anza™ Restriction Enzyme, Anza™ 10X Buffer, Anza™ 10X Red Buffer
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
  • Én buffer til alle restriktionsenzymer
  • Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
  • Fuldfør fordøjelsen på 15 min
  • Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
Certificeringer
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 20μ L Anza 128 PspFI
500μ L Anza Buffer (10X)
500μ L Anza Rød buffer (10X)
Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym PspFI
Kompatibel buffer Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 200 enheder
Produkttype Restriction Enzyme Cloning System
Forskningskategori Traditionel kloning
Produktlinje Anza