Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ 11 EcoRI
Artikelnummer. p-6543151
Skift visning
Mængde:
40.000 enheder
8000 enheder
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15515690 8000 enheder 1 sæt
15525690 40.000 enheder 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15515690 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IVGN0116
Indeholder
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X buffer, Anza™ 10X rød buffer
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
• Én buffer til alle restriktionsenzymer
• Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
• Fuldfør fordøjelsen på 15 min
• Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
Certificeringer
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 400μ L Anza 11 EcoRI
1 ml Anza Buffer (10X)
1 ml Anza Rød buffer (10X)
Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym EcoR I
Kompatibel buffer Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 8000 enheder
Produkttype Restriction Enzyme Cloning System
Forskningskategori Traditionel kloning
Produktlinje Anza