Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ 10 DpnI
Artikelnummer. 15595680
Skift visning
Mængde:
4000 enheder
800 enheder
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595680 800 enheder 1 sæt
15505690 4000 enheder 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595680 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IVGN0106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1318.00 DKK
    1278.65 DKK / 1 sæt
    Spare 39.35 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X buffer, Anza™ 10X rød buffer
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
• Én buffer til alle restriktionsenzymer
• Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
• Fuldfør fordøjelsen på 15 min
• Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
Certificeringer
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 40μ L Anza 10 DpnI
500μ L Anza Buffer (10X)
500μ L Anza Rød buffer (10X)
Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Methyleringsfølsomhed Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Dpn I
Kompatibel buffer Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 800 enheder
Produkttype Restriction Enzyme Cloning System
Forskningskategori Traditionel kloning
Produktlinje Anza