Få mere at vide
(-)-Anymol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-epi-Alpha-Bisabolol |
| CAS | 78148-59-1 |
| Molekylær formel | C15 H26 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1S)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1S)- (9CI), 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [R-(R*,S*)]-, (αR,1S)-α,4-Dimet |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=CCC[C@@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C |
| IUPAC navn | (2R)-6-methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.366 |
| Formel vægt | 222.198 |