Få mere at vide
ANTU, TRC
Artikelnummer. 30335511
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30335511 1 g
1 options
Artikelnummer. 30335511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6372231G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antu
CAS 86-88-4
Molekylær formel C11 H10 N2 S
Mængde 1 g
Synonym Thiourea, 1-naphthalenyl- (9CI), Urea, 1-(1-naphthyl)-2-thio- (7CI,8CI), N-1-Naphthalenylthiourea, 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea, 1-(1-Naphthyl)thiourea, 1-Naphthylthiourea, ANTU, Alrato, Anturat, Bantu, Chemical 109, Dirax, Kripid, Krysid, N-1-Naphthylthiourea, NSC 3287, Naphthalen-1-ylthiourea, Naphtox, Rattrack, Smeesana, U 5227, α-Naphthylthiocarbamide, α-Naphthylthiourea
InChI formel InChI=1S/C11H10N2S/c12-11(14)13-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H3,12,13,14)
SMIL NC(=S)Nc1cccc2ccccc12
IUPAC navn nafthalen-1-ylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 202.28
Formel vægt 202.0565