Få mere at vide
Antitumor agent-3, MedChemExpress
Beskrivelse
Antitumor agent-3 is a potent compound which comprises a new imidazopyridine having excellent antitumor activity as an active ingredient.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antitumor agent-3 |
| CAS | 420126-30-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H10F6N4S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 59 mg/mL (137.74 mM) |
| SMIL | FC(C1=CC=C(NC2=NC(C3=C(C(F)(F)F)N=C4C=CC=CN43)=CS2)C=C1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.35 |
| Formel vægt | 428.35 |
| Vis mere |