Få mere at vide
Cole-Parmer™ Antistatisk polypropylen vejetragt
Artikelnummer. 15136526 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Diameter (metrisk) stilk Pakningsstørrelse
15136526 18 mm Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15136526 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0612706
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Sørg for fuldstændig prøveoverførsel med disse engangsvejetragte af polypropylen (PP). Designet til at passe i målekolber
  • Stor antistatisk polypropylen-vægttragt
  • Stilken passer nemt i målekolber for lettere overførsel
  • Den ene side af tragten er flad, så du kan indstille tragten fladt på en vægt
  • Mikrotragt er designet til at passe til mikrobrøndsplader
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Diameter (metrisk) stilk 18 mm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Til brug med (udstyr) 500mL og 1L kolber
Produkttype Stor antistatisk polypropylen-vægttragt