Få mere at vide
Antipyrin, TRC
Artikelnummer. 30137546
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137546 10 g
17982615 1 g
17951505 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA69750010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-80-0
Molekylær formel C11 H12 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
Synonym Phenazone, Propyphenazone Imp. A (EP), 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- (9CI, ACI), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one (ACI), Antipyrine (8CI), 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, 1,5-Dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Analgesin, Analgesine, Anodynin, Anodynine, Antipirin, Antipyrin, Apirelina, Azophen, Azophene, Dentigoa N, Dimethyloxychinizin, Dimethyloxyquinazine, Eu-Med mono, Fenazone, MeSH ID: D000983, Methozin, NSC 7945, Oxydimethylquinazine, Parodyne, Phenazon, Phenazone (pharmaceutical), Phenylon, Phenylone, Pyrazophyl, Sedatin, Sedatine
IUPAC navn 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMIL CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenazone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Formel vægt 188.095