Få mere at vide
Antipyrine-d3 (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antipyrine-d3 |
| CAS | 65566-62-3 |
| Molekylær formel | C11 2H3 H9 N2 O |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8 H,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-methyl-2-phenyl-1-(trideuteriomethyl)pyrazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.24 |
| Formel vægt | 191.1138 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |