Få mere at vide
Antipyrin, 99%
Artikelnummer. 10589800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10589800 100 g 100g
10386210 500 g 500g
10647354 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10589800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104971000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-80-0
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00003146
InChI nøgle VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC navn 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMIL CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antipyrine
Navn note 99%
Smeltepunkt 109 °C til 113 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 319 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Jodimetri)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 24,27
Merck Index 15,703
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform, let opløselige i æter
Formel vægt 188.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver