Få mere at vide
Antipyrin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
Artikelnummer. 10386210
Brand: Thermo Scientific Acros 104975000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-80-0
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00003146
InChI nøgle VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC navn 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMIL CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antipyrine
Navn note 99%
Smeltepunkt 109°C to 113°C
Farve Hvid
Kogepunkt 319°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodimetry)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 24,27
Merck Index 15,703
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in ether
Formel vægt 188.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antipyrine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Antipyrine