Få mere at vide
Antipyrin, 98%
Artikelnummer. 11488953
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488953 500 g 500g
11478953 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11089.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-80-0
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00003146
InChI nøgle VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
IUPAC navn 1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMIL CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antipyrine
Smeltepunkt 111°C to 114°C
Mængde 500 g
Beilstein 157775
Merck Index 14,716
Formel vægt 188.23
Procent renhed 98%