Få mere at vide
Antismerte, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473991 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473991 5 mg 5mg
11483991 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473991 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215284305
Kemiske identifikatorer
CAS 37691-11-5
Molekylær formel C27H44N10O6
Molekylvægt (g/mol) 604.71
MDL nummer MFCD00135959
InChI nøgle SDNYTAYICBFYFH-TUFLPTIASA-N
Synonym antipain, antipain hydrochloride dihydrate, antipain, >50000 u/mg, s-1-carboxy-2-phenylethyl carbamoyl-l-arginyl-l-valyl-argininal, 2s-2-1s-4-carbamimidamido-1-1s-1-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl carbamoyl-2-methylpropyl carbamoyl butyl carbamoyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 133126507
IUPAC navn 2-[[(2R)-5-(diaminomethylidenamino)-1-[[1-[[5-(diaminomethylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxopentan-2-yl]carbamoylamino]-3-phenylpropansyre
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antipain
Farve Gul
Mængde 5 mg
Formel vægt 604.7
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antipain Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Antipain Hydrochloride