Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antipain |
| Navn note | Hydrochloride |
| CAS | 37691-11-5 |
| Molekylær formel | C27H44N10O6 |
| MDL nummer | MFCD00135959 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | antipain, antipain hydrochloride dihydrate, antipain, >50000 u/mg, s-1-carboxy-2-phenylethyl carbamoyl-l-arginyl-l-valyl-argininal, 2s-2-1s-4-carbamimidamido-1-1s-1-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl carbamoyl-2-methylpropyl carbamoyl butyl carbamoyl amino-3-phenylpropanoic acid |
| InChI nøgle | SDNYTAYICBFYFH-TUFLPTIASA-N |
| SMIL | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-({[(1S)-4-[(diaminomethyliden)amino]-1-{[(1S)-1-{[(2S)-5-[(diaminomethyliden)amino]-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamoyl}butyl]carbamoylsyrephenyl}amino)-3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Antipain Hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Antipain Hydrochloride