Få mere at vide
Antismerte dihydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465859
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465859 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15465859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63680.#0
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 37682-72-7 | C27H46Cl2N10O6 | 677.63 g/mol
Antipain hæmmer trypsin, papain og catherpsin A og B (en reversibel hæmmer af cystein- og serinproteaser). Det bruges til at evaluere proteasers rolle i celletransformationer. Det bruges til at hjælpe med at identificere nye proteaser.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Antipain hæmmer trypsin, papain og catherpsin A og B (en reversibel hæmmer af cystein- og serinproteaser). Det bruges til at evaluere proteasers rolle i celletransformationer. Det bruges til at hjælpe med at identificere nye proteaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antipain dihydrochloride
CAS 37682-72-7
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C27H46Cl2N10O6
MDL nummer MFCD00135957
Mængde 5 mg
Synonym antipain dihydrochloride
Opløselighedsinformation 0.01M in water
InChI nøgle GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC(C)[C@H](NC(CCCN=C(N)N)C=O)C(=O)NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-[[5-(diaminomethylidenamino)-1-[[1-[[5-(diaminomethylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxopentan-2-yl]carbamoylamino]-3-phenylpropansyre; dihydrochlorid;
Molekylvægt (g/mol) 677.63
PubChem CID 24847649
Formel vægt 677.6
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.01M in water
Fysisk form Pulver