Få mere at vide
Melford Antipain
Beskrivelse
Reversibel cystein- og serinproteasehæmmer af cathepsin A og B, papain og trypsin.
Reversibel cystein- og serinproteasehæmmer af cathepsin A og B, papain og trypsin.
Arbejdskoncentration: 1-100uM.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9087-70-1 |
| Molekylær formel | C27H44N10O6-2 HCI |
| Mængde | 5 mg |