Få mere at vide
Antimycin A
Artikelnummer. 15495729
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495729 5 mg 5mg
15405739 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63522.#0
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1397-94-0 | C28H40N2O9 | 548,633 g/mol
Antimycin A bruges til at studere de specifikke steder for produktion af reaktive oxygenarter i mitokondrier isoleret fra skeletmuskulatur hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og dets forhold til lokalt oxidativt stress induceret af træning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Antimycin A bruges til at studere
de specifikke steder for produktion af reaktive oxygenarter i mitokondrier isoleret fra skeletmuskulatur hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og dets forhold til lokalt oxidativt stress induceret af træning.
Opløselighed
Opløselig i 100% ethanol. Uopløseligt i vand.
Noter
isoleret fra Streptomyces sp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1397-94-0
Molekylær formel C28H40N2O9
Molekylvægt (g/mol) 548.633
MDL nummer MFCD01779723
InChI nøgle UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
PubChem CID 16218979
IUPAC navn [(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-formamido-2-hydroxybenzoyl)amino]-8-hexyl-2,6-dimethyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl]-3-methylbutanoat
SMIL CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Antimycin A
Type Antimycin A
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 149 °C til 150 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 5 mg
Følsomhed Lysfølsom
FN nummer UN3462
Merck Index 14,714
Opløselighedsinformation Opløselig i 100% ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 548.63
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Antimycin A
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Hazard Statement
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimycin A