Få mere at vide
Antimycin A
Artikelnummer. 15405739
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405739 10 mg -
15495729 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15405739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63522.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    958.80 DKK
    778.65 DKK / 10mg
    Spare 180.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1397-94-0 | C28H40N2O9 | 548,633 g/mol
Antimycin A bruges til at studere de specifikke steder for produktion af reaktive oxygenarter i mitokondrier isoleret fra skeletmuskulatur hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og dets forhold til lokalt oxidativt stress induceret af træning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Antimycin A bruges til at studere
de specifikke steder for produktion af reaktive oxygenarter i mitokondrier isoleret fra skeletmuskulatur hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og dets forhold til lokalt oxidativt stress induceret af træning.
Opløselighed
Opløselig i 100% ethanol. Uopløseligt i vand.
Noter
isoleret fra Streptomyces sp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1397-94-0
Molekylær formel C28H40N2O9
Molekylvægt (g/mol) 548.633
MDL nummer MFCD01779723
InChI nøgle UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
PubChem CID 16218979
IUPAC navn [(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-formamido-2-hydroxybenzoyl)amino]-8-hexyl-2,6-dimethyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl]-3-methylbutanoat
SMIL CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimycin A
Type Antimycin A
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 149 °C til 150 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 10 mg
Følsomhed Lysfølsom
FN nummer UN3462
Merck Index 14,714
Opløselighedsinformation Opløselig i 100% ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 548.63
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimycin A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimycin A