Få mere at vide
Antimony(V) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges som flammehæmmere i acrylonitril-butadien-styren (ABS) polymer, plast, gummi, papir og tekstiler. Det finder anvendelse som et flokkuleringsmiddel i produktionen af titaniumdioxid. Det finder også anvendelse i ionbytterharpiks. Det bruges også som katalysator i visse polymerisations- og oxidationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(V) oxide |
| Smeltepunkt | 380°C (decomposition) |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3 |
| Formel vægt | 323.5 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Yellowish powder |
| Vis mere |