Få mere at vide
Antimon(V)oxid, Puratronic™, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11370839
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Tamaño de la unidad
11370839 25 g 25g
11350839 5 g 5g
11360839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11370839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010643.14
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323,515 g/mol
Det bruges som flammehæmmere i acrylonitril-butadien-styren (ABS) polymer, plast, gummi, papir og tekstiler. Det finder anvendelse som et flokkuleringsmiddel i produktionen af titaniumdioxid. Det finder også anvendelse i ionbytterharpiks. Det bruges også som katalysator i visse polymerisations- og oxidationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1314-60-9
Molekylær formel O5Sb2
Molekylvægt (g/mol) 323.515
MDL nummer MFCD00011216
InChI nøgle LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
IUPAC navn (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane
SMIL O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Antimony(V) oxide
Smeltepunkt 380 °C (dekomponering)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Udseende Gulligt pulver
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Tæthed 3,78 g/cm3
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløses langsomt i varm HCl og varm KOH. Uopløselig i HNO3
Formel vægt 323.5
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(V) oxide, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.