Få mere at vide
Antimony(V) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11360839
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360839 100 g 100g
11350839 5 g 5g
11370839 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11360839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010643.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323.515 g/mol
Det bruges som flammehæmmere i acrylonitril-butadien-styren (ABS) polymer, plast, gummi, papir og tekstiler. Det finder anvendelse som et flokkuleringsmiddel i produktionen af titaniumdioxid. Det finder også anvendelse i ionbytterharpiks. Det bruges også som katalysator i visse polymerisations- og oxidationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-60-9
Molekylær formel O5Sb2
Molekylvægt (g/mol) 323.515
MDL nummer MFCD00011216
InChI nøgle LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
IUPAC navn (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane
SMIL O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(V) oxide
Smeltepunkt 380°C (decomposition)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Formel vægt 323.5
Lugt Odorless
Udseende Yellowish powder
Tæthed 3.78
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(V) oxide, Puratronic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide