Få mere at vide
Antimony(V) fluoride compound with graphite, 1:1 mixture, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450847
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 15450847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16962.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(V) fluoride compound with graphite
Navn note 1:1 mixture
CAS 59839-60-0
Mængde 25 g
Molekylær formel CF5Sb
MDL nummer MFCD00236643
FN nummer UN2923
Synonym pentafluorostibine, c, methane; pentafluorostiborane, antimony pentafluoride; flavan, antimony pentafluoride; methane, methane; pentakis fluoranyl-$l^ 5-stibane, methane-pentafluoro-lambda∼5∼-stibane 1/1, antimony v fluoride compound with graphite, 1:1 mixture
InChI nøgle NRLSWRYERFGPIB-UHFFFAOYSA-I
SMIL [C].F[Sb](F)(F)(F)F
IUPAC navn methane;pentafluoro-$l^{5}-stibane
Molekylvægt (g/mol) 228.76
PubChem CID 45933604
Formel vægt 228.75
Følsomhed Moisture sensitive