Få mere at vide
Antimon(V)chlorid, ultra tør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050125
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11393837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035677.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Det bruges som en polymerisationskatalysator, et chloreringsmiddel, et mellemprodukt i kemisk syntese, også et stærkt oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-18-9
Molekylær formel Cl5Sb
Molekylvægt (g/mol) 299.02
MDL nummer MFCD00011213
InChI nøgle VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC navn antimonpentachlorid
SMIL Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 79°C (22mmHg)
Kemisk navn eller materiale Antimony(V) chloride
Smeltepunkt 2.8°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Væske
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1730
Merck Index 14,695
Opløselighedsinformation Soluble in water (react),chloroform,hydrochloric acid,and carbon tetrachloride.
Formel vægt 299.02
Procent renhed 99.999%
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.601
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.336 g/mL