Få mere at vide
Antimon(V)chlorid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11393837
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393837 1 g 1g
11383837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035677.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299,02 g/mol
Det bruges som en polymerisationskatalysator, et chloreringsmiddel, et mellemprodukt i kemisk syntese, også et stærkt oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-18-9
Molekylær formel Cl5Sb
Molekylvægt (g/mol) 299.02
MDL nummer MFCD00011213
InChI nøgle VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC navn antimonpentachlorid
SMIL Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 79 °C (22 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Antimony(V) chloride
Smeltepunkt 2,8 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Væske
Mængde 1 g
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.601
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.336 g/mL
FN nummer UN1730
Merck Index 14,695
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (reagerer), kloroform, saltsyre og carbontetrachlorid.
Formel vægt 299.02
Procent renhed 99.999%