Få mere at vide
Antimony(V)-chloride, 99%, anhydrous
Artikelnummer. 10636412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10636412
Brand: Thermo Scientific Acros 201210010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-18-9
Molekylær formel Cl5Sb
Molekylvægt (g/mol) 299.02
MDL nummer MFCD00011213
InChI nøgle VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC navn pentachlor-$l^{5}-stibane
SMIL Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 92.0°C (30.0 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Antimony(V)-chloride
Smeltepunkt 2.8°C
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel SbCl5
Fieser 01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17
Merck Index 15, 686
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water forming hcl and antimonyoxide. Other solubilities: soluble in hcl, carbon disulfide, dichloromethane, soluble in an aqueous solution of tartaric acid,, ccl4 and chloroform
Formel vægt 299.01
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.36
Tæthed 2.3600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(V)-chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.