Tekniske data
| Kogepunkt | 92.0°C (30.0 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(V)-chloride |
| Smeltepunkt | 2.8°C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min |
| Lineær formel | SbCl5 |
| Fieser | 01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Antimony(V)-chloride
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.