Få mere at vide
Antimony(V) chloride, 99.997% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049660
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11393377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017570.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Antimon(V)chlorid bruges som en katalysator og et analytisk reagens til test af alkaloider og cæsium. Det bruges også som polymerisationskatalysator såvel som involveret i chlorering af organiske forbindelser. Det fungerer som en Lewis syre og et stærkt oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-18-9
Molekylær formel Cl5Sb
Molekylvægt (g/mol) 299.02
MDL nummer MFCD00011213
InChI nøgle VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC navn antimonpentachlorid
SMIL Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kogepunkt 79°C (22mmHg)
Kemisk navn eller materiale Antimony(V) chloride
Smeltepunkt 2.8°C
Farve Rød-Gul
Fysisk form Væske
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel SbCl5
FN nummer UN1730
Merck Index 14,695
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride.
Formel vægt 299.02
Procent renhed 99.997%
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.601
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.336 g/mL