Få mere at vide
Antimon(V)chlorid, 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Antimon(V)chlorid bruges som en katalysator og et analytisk reagens til test af alkaloider og cæsium. Det bruges også som polymerisationskatalysator såvel som involveret i chlorering af organiske forbindelser. Det fungerer som en Lewis syre og et stærkt oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 79 °C (22 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(V) chloride |
| Smeltepunkt | 2,8 °C |
| Farve | Rød-Gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.601 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Vis mere |