Få mere at vide
Antimony trichloride, ACS reagent
Artikelnummer. 13418548 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13418548 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10616241 5 g Glasflaske 5g
10430661 100 g Glasflaske 100g
10720862 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13418548 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401370025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-91-9
Molekylær formel Cl3Sb
Molekylvægt (g/mol) 228.11
MDL nummer MFCD00011212
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 223.0°C
Kemisk navn eller materiale Antimony trichloride
Smeltepunkt 73.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 2.5 kg
Lineær formel SbCl3
FN nummer 1733
Fieser 08,19
Merck Index 15,696
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,, soluble in chloroform (+/- 22%), soluble in alcohol, benzene, carbon disulfide,, acetone, tartaric acid, ccl4, insoluble in pyridine, quinoline, organic bases
IUPAC navn trichlorostibane
Formel vægt 228.11
Procent renhed ≥99.0% (Iodimetry)
Grad ACS-reagens