Få mere at vide
Antimontrichlorid, ACS-reagens
Artikelnummer. 10430661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10430661 100 g Glasflaske 100g
10616241 5 g Glasflaske 5g
10720862 500 g Glasflaske 500g
13418548 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10430661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00 DKK
    359.65 DKK / 100g
    Spare 64.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-91-9
Molekylær formel Cl3Sb
Molekylvægt (g/mol) 228.11
MDL nummer MFCD00011212
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 223,0 °C
Kemisk navn eller materiale Antimony trichloride
Smeltepunkt 73,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Lineær formel SbCl3
Fieser 08,19
Merck Index 15,696
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i fortyndet HCL, Opløselig i kloroform (+/- 22%), opløselig i alkohol, benzen, kulstofdisulfid, acetone, vinsyre, ccl4, uopløselig i pyridin, kinolin, organiske baser
IUPAC navn trichlorostibane
Formel vægt 228.11
Procent renhed ≥99,0% (Jodimetri)
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony trichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.