Tekniske data
| Kogepunkt | 223 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony trichloride |
| Smeltepunkt | 73 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99,4% min. (Jodimetri) |
| Lineær formel | SbCl3 |
| Fieser | 08,19 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Antimony trichloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P273-Undgå udledning til miljøet.