Få mere at vide
Antimony tribromide, 97%, pure
Artikelnummer. p-7077234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 15249826
Brand: Thermo Scientific Acros 318400500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-61-9
Molekylær formel Br3Sb
Molekylvægt (g/mol) 361.48
InChI nøgle RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC navn tribromostibane
SMIL Br[Sb](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 280.0°C
Kemisk navn eller materiale Antimony tribromide
Smeltepunkt 97.0°C
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Lineær formel SbBr3
Merck Index 15,695
Formel vægt 361.48
Procent renhed 97%
Grad Ren