Få mere at vide
Antimon-tribromid, 97 %, rent
Artikelnummer. 15249826 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15249826 50 g 50g
15259826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249826 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 318400500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-61-9
Molekylær formel Br3Sb
Molekylvægt (g/mol) 361.48
InChI nøgle RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC navn tribromostibane
SMIL Br[Sb](Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 280,0 °C
Kemisk navn eller materiale Antimony tribromide
Smeltepunkt 97,0 °C
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Lineær formel SbBr3
Merck Index 15,695
Formel vægt 361.48
Procent renhed 97%
Grad Ren