Få mere at vide
Antimony tin oxide, NanoArc™, 99.5%
Artikelnummer. p-7059588
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044930.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moderat ledende partikel. Inkorporeringen af NanoTek™ antimontinoxidprodukter i belægningssystemer, film eller kompositter kan hjælpe med at reducere opbygningen af statisk ladning. Antimontinoxid bruges i flydende krystaldisplay, udstyrskonfigurationsdatabase og lysdiode. Det bruges i glasset af tog, bil og fly, som før beskyttede mod tåge og frost. Det bruges til at beskytte den elektromagnetiske bølge i radarafskærmningen og -beskyttelsesområdet. Det bruges inden for optoelektroniske displayenheder, transparent elektrode, solcellebatteri og flydende krystaldisplay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Moderat ledende partikel
  • Inkorporeringen af NanoTek™ antimontinoxidprodukter i belægningssystemer, film eller kompositter kan hjælpe med at reducere opbygningen af statisk ladning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony tin oxide NanoTek™
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
MDL nummer MFCD00799153
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.5%