Få mere at vide
Antimony tin oxide, NanoArc™, 99.5%
Beskrivelse
Moderat ledende partikel. Inkorporeringen af NanoTek™ antimontinoxidprodukter i belægningssystemer, film eller kompositter kan hjælpe med at reducere opbygningen af statisk ladning. Antimontinoxid bruges i flydende krystaldisplay, udstyrskonfigurationsdatabase og lysdiode. Det bruges i glasset af tog, bil og fly, som før beskyttede mod tåge og frost. Det bruges til at beskytte den elektromagnetiske bølge i radarafskærmningen og -beskyttelsesområdet. Det bruges inden for optoelektroniske displayenheder, transparent elektrode, solcellebatteri og flydende krystaldisplay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Moderat ledende partikel
- Inkorporeringen af NanoTek™ antimontinoxidprodukter i belægningssystemer, film eller kompositter kan hjælpe med at reducere opbygningen af statisk ladning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony tin oxide NanoTek™ |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| MDL nummer | MFCD00799153 |
| FN nummer | UN1549 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhed | 99.5% |