Få mere at vide
Antimon tinoxid, NanoArc™, 99,5%
Artikelnummer. 11420920
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420920 25 g 25g
11430920 100 g 100g
11440920 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420920 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044930.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moderat ledende partikel. Inkorporeringen af NanoTek™ antimontinoxidprodukter i belægningssystemer, film eller kompositter kan hjælpe med at reducere opbygningen af statisk ladning. Antimontinoxid bruges i flydende krystaldisplay, udstyrskonfigurationsdatabase og lysdiode. Det bruges i glasset af tog, bil og fly, som før beskyttede mod tåge og frost. Det bruges til at beskytte den elektromagnetiske bølge i radarafskærmningen og -beskyttelsesområdet. Det bruges inden for optoelektroniske displayenheder, transparent elektrode, solcellebatteri og flydende krystaldisplay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Moderat ledende partikel
  • Inkorporeringen af NanoTek™ antimontinoxidprodukter i belægningssystemer, film eller kompositter kan hjælpe med at reducere opbygningen af statisk ladning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony tin oxide NanoTek™
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
MDL nummer MFCD00799153
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.5%