Få mere at vide
Antimon Standard Metal Solution 1000 ppm, til AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Antimon Standard Metal Solution 1000 ppm, til AAS, Solution HCl 1M
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 100 mL |