Få mere at vide
Antimon Standard Metal Solution 1000 ppm, til AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10214010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10214010
Brand: Fisher Chemical J/8002/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Antimon Standard Metal Solution 1000 ppm, til AAS, Solution HCl 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 134030
Tekniske data
Emballage HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
Mængde 500 mL