Få mere at vide
Antimon Standard Metal Solution 10.000 ppm, for ICP , opløsning HCl 1 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10687602 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10687602 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10687602 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8210/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage HDPE plastikflaske
Fysisk form Væske
MDL nummer 134030
Farve Farveløs
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony solution 10 000 ppm
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.