Få mere at vide
ICP Interferenskontrolstandard 5, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10750195 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10750195
Brand: SPEX Certiprep PLSB72X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sb1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Interference Check Standard 5
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-36-0, 87-69-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel Sb
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Sb]
IUPAC navn antimon
Opløsningsmiddel eller Matrix H2O/0.6% Tart. Acid/Tr. HNO3
Molekylvægt (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:30304
Grad Forsikring
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug