Få mere at vide
Antimonopløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 /HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957413 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Bottle
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
Artikelnummer. 12957413
Brand: Fisher Chemical S 650 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel Sb
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 100 mL