Få mere at vide
Antimonhagl, sfærisk, 1-5 mm (0,04-0,20 tommer), 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony |
| Farve | Sølv til grå |
| Navn note | Low Oxide |
| Udseende | Silver Gray shot |
| Tæthed | 6.68 g/cm3 |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metals basis) |