Få mere at vide
Antimonskud, 1-3mm (0,04-0,1 tommer), Puratronic™, 99,9999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11386078
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386078 10 g 10g
11366078 50 g 50g
11376078 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011071.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 7440-36-0 | SB | 121,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC navn antimon
SMIL [Sb]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Antimony shot
Navn note 1 til 3 mm (0,04 til 0,1 tommer)
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Form Skudt
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9999%
Grad Puratronic