Få mere at vide
Antimonstang, 12,7 mm (0,50 tommer) diameter x 10 cm (3,9 tommer) lang, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 15495915
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495915 5 Pc. Pakke med 5
15485915 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010098.KJ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7440-36-0 | SB | 121,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC navn antimon
SMIL [Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony rod
Navn note 12,7 mm (0,50 tommer) diameter x 10 cm (3,9 tommer) lang
Mængde 5 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈81,2 g (0,178 lbs)/10 cm stykke
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%