Få mere at vide
Antimonstang, 12,7 mm (0,50 tommer) diameter x 10 cm (3,9 tommer) lang, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 15485915
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485915 1 Pc. Hver
15495915 5 Pc. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010098.KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.50 DKK
    630.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-36-0 | SB | 121,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC navn antimon
SMIL [Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony rod
Navn note 12.7mm (0.50 in.) dia. x 10cm (3.9 in.) long
Mængde 1 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%