Få mere at vide
Antimony, Puriss. p.a., ≥99.995%, Honeywell™
Artikelnummer. 15650520 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15650520 10 g Glass bottle 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15650520 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 0063710G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kogepunkt 1635°C
Kemisk navn eller materiale Antimony
Smeltepunkt 630°C
CAS 7440-36-0
Fysisk form Solid
Mængde 10 g
Molekylær formel Sb
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
FN nummer UN2871
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sb]
IUPAC navn antimony
Molekylvægt (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Formel vægt 121.76g/mol
Procent renhed ≥99.995%
Grad puriss. p.a.
Emballage Glass bottle
Tæthed 6.69g/mL at 25°C