Tekniske data
| Farve | Gray |
| CAS | 7440-36-0 |
| Smeltepunkt | 630°C |
| Kogepunkt | 1635°C |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Damptryk | 1mmHg 886 |
| Form | Solid |
| Molekylær formel | Sb |
| MDL nummer | 134030 |
| Formel vægt | 121.75g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Antimony, powder
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.