Få mere at vide
Antimonpulver, -100 mesh, 99,5% (metalbasis)
Product Code. 11391138
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize':
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
11391138 1 kg 1kg
11301148 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11391138 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 010100.A1
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7440-36-0 | SB | 121,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC navn antimon
SMIL [Sb]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Antimony powder
Kogepunkt 1380 °C
Mængde 1 kg
Maskestørrelse −100 Mesh
Lugt Lugtfri
Vægt Tilsyneladende densitet: 2,4 g/cm3 til 2,9 g/cm3
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2871
Procent renhed 99.5%