Få mere at vide
Antimon kaliumtarrattrihydrat, ACS, 99,0-103,0%
Artikelnummer. 11410321
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410321 25 g -
11378568 100 g 100g
11388568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410321 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040619.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28300-74-5 | C8H4K2O12Sb2·3H2O
Antimonkaliumtartrattrihydrat bruges som et antiparasitisk middel, der anvendes til behandling af schistosomiasis og leishmaniasis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28300-74-5
Molekylær formel C8H4K2O12Sb2·3H2O
MDL nummer MFCD00148863
Synonym Potassium antimonyl tartrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony potassium tartrate trihydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.0-103.0%
Tæthed 2.6
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerin. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 667,87 (613,82 Vandfri)
Grad ACS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony potassium tartrate trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate