Få mere at vide
Antimony potassium tartrate trihydrate, ACS, 99.0-103.0%
Beskrivelse
Antimonkaliumtartrattrihydrat bruges som et antiparasitisk middel, der anvendes til behandling af schistosomiasis og leishmaniasis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony potassium tartrate trihydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.0-103.0% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol. |
| Formel vægt | 667.87 (613.82 Anhydrous) |
| Grad | ACS |
| Tæthed | 2.6 |